3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-Aminophenylacetic acid
OR0181-1G OR0181-5G OR0181-25G
APOSOR0181-1GEA 168 EUR
APOSOR0181-1G APOSOR0181-5G APOSOR0181-25G
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682313
Núm. CAS: 123036-51-1