1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR018152-1G OR018152-10G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 31.9 EUR
APOSOR018152-1G APOSOR018152-10G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Formula: C₁₁H₁₇Br
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185303
Núm. CAS: 14651-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III