Ácido 6-bromonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 40.6 EUR
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
Ácido 6-bromonicotinico
Ácido 6-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 179…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01927100
Núm. CAS: 6311-35-9