tert-Butoxy acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butoxy)acetic acid
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 149 EUR
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452738
Núm. CAS: 13211-32-0