1-Oxiran-2-ylethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01831-1G OR01831-250MG OR01831-500MG
APOSOR01831-1GEA 432 EUR
APOSOR01831-1G APOSOR01831-250MG APOSOR01831-500MG
1-Oxiran-2-ylethanone
1-Oxiran-2-ylethanone
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 45…46 °C/30mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829205
Núm. CAS: 4401-11-0
UN: 1993
ADR: 3,III