(±)-3-Butin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 101 EUR
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butin-2-ol
(±)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C
Pto. de fusión: -12
Densidad: 0.894 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004541
Núm. CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II