2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0185-1G OR0185-5G OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0185-1G APOSOR0185-5G APOSOR0185-10G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Formula: C₄H₇NO₃
Pto. de fusión: 126…128 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01971023
Núm. CAS: 32833-96-8