5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0187-1G OR0187-5G
APOSOR0187-1GEA 132 EUR
APOSOR0187-1G APOSOR0187-5G
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Pto. de fusión: 215…222 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01763813
Núm. CAS: 3470-46-0
UN: 1759
ADR: 8,III