4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 68.3 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
MW: 246.6900 g/mol
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831645
Núm. CAS: 66422-84-2