N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR018874-25G OR018874-5G
APOSOR018874-25GEA 179 EUR
APOSOR018874-25G APOSOR018874-5G
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765429
Núm. CAS: 306937-14-4