Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄O₂S₂
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115174
Núm. CAS: 1723-27-9