terc-Butilclorodimetilsilano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butildimetilclorosilano, Cloro-terc-butildimetilsilano
OR019066-100G OR019066-25G OR019066-1KG
APOSOR019066-100GEA 26.1 EUR
APOSOR019066-100G APOSOR019066-25G APOSOR019066-1KG
terc-Butilclorodimetilsilano
terc-Butilclorodimetilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Pto. Ebullición: 124…126 °C
Pto. de fusión: 86…89 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000501
Núm. CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II