Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR0191-1G
APOSOR0191-1GEA 144 EUR
APOSOR0191-1G
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/2,25mmHg
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245497
Núm. CAS: 39512-59-9