3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 102 EUR
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃S
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312671
Núm. CAS: 7411-18-9