4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR019232-1G OR019232-250MG
APOSOR019232-1GEA 42.2 EUR
APOSOR019232-1G APOSOR019232-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅ClN₄
MW: 168,5837 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661967
Núm. CAS: 23000-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III