4'-Bromopropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR019268-100G OR019268-25G
APOSOR019268-100GEA 58.2 EUR
APOSOR019268-100G APOSOR019268-25G
4'-Bromopropiofenona 98%
4'-Bromopropiofenona
Formula: C₉H₉BrO
Pto. Ebullición: 138…140 °C
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000106
Núm. CAS: 10342-83-3