Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 21.9 EUR
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233452
Núm. CAS: 5744-40-1