N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0195-1G
OR0195-5G
OR0195-10G
APOSOR0195-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0195-1G
APOSOR0195-5G
APOSOR0195-10G
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 90…93 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06245515 Núm. CAS: 1204-32-6 |