Methyl-3-aminosalicylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate

OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 62.5 EUR
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842614
Núm. CAS: 35748-34-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR