Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 178 EUR
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864797
Núm. CAS: 67625-36-9