Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01958-1G OR01958-250MG
APOSOR01958-1GEA 98.6 EUR
APOSOR01958-1G APOSOR01958-250MG
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842616
Núm. CAS: 1000017-95-7