5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01960-1G OR01960-250MG
APOSOR01960-1GEA 140 EUR
APOSOR01960-1G APOSOR01960-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₇ClN₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842617
Núm. CAS: 1000017-96-8