Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 134 EUR
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06251745
Núm. CAS: 57250-86-9