6-Hydroxy-m-anisidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxyphenol
OR01962-1G OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01962-1G APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06616911
Núm. CAS: 20734-76-3