Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01963-1G OR01963-250MG OR01963-5G
APOSOR01963-1GEA 72.5 EUR
APOSOR01963-1G APOSOR01963-250MG APOSOR01963-5G
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
Pto. de fusión: 216…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842618
Núm. CAS: 1000017-97-9