3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234273
Núm. CAS: 14543-43-2