2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 314 EUR
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836173
Núm. CAS: 63842-21-7