Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
OR01969-1G OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA 119 EUR
APOSOR01969-1G APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formula: C₈H₆Cl₂N₂O₄
MW: 265,05 g/mol
Pto. de fusión: 36…38,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842620
Núm. CAS: 154012-15-4