5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 229 EUR
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245502
Núm. CAS: 80591-41-9