1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR01970-1G OR01970-250MG OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA 27.7 EUR
APOSOR01970-1G APOSOR01970-250MG APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₉N₃
Número MDL: MFCD09054755
Núm. CAS: 60301-20-4