Ácido 4-aminobutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido γ-aminobutírico, GABA
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 89.9 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
Ácido 4-aminobutírico
Ácido 4-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. de fusión: 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6