2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 290 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864798
Núm. CAS: 133427-42-6