3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 21.9 EUR
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111522
Núm. CAS: 2199-58-8