Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01979-1G OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA 346 EUR
APOSOR01979-1G APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842623
Núm. CAS: 1000018-01-8