Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 474 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
MW: 303,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864799
Núm. CAS: 1000018-03-0