Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 24.8 EUR
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,1000 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864806
Núm. CAS: 143982-54-1