4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-phenoxy-1H-indazole
OR01983-50MG OR01983-250MG OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA 43.5 EUR
APOSOR01983-50MG APOSOR01983-250MG APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₃H₁₁N₃O
MW: 225.25 g/mol
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864800
Núm. CAS: 816454-31-6