5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromobenzoic acid, N-BOC protected
OR019848-5G
APOSOR019848-5GEA 157 EUR
APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄BrNO₄
MW: 316,1500 g/mol
Pto. de fusión: 180…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01619006
Núm. CAS: 306937-20-2