1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-1-methyl-4-phenoxy-1H-indazole
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 219 EUR
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
MW: 239,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864805
Núm. CAS: 1000018-07-4