1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR01991-1G OR01991-10G OR01991-5G
APOSOR01991-1GEA 125 EUR
APOSOR01991-1G APOSOR01991-10G APOSOR01991-5G
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Formula: C₁₄H₁₉NO
MW: 217,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04639769
Núm. CAS: 26586-40-3