6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 29 EUR
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08691397
Núm. CAS: 898911-34-7