4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 92.8 EUR
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728749
Núm. CAS: 21675-02-5