1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Chloropyridin-2-yl)homopiperazine
OR01997-1G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 198 EUR
APOSOR01997-1G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Formula: C₁₀H₁₄ClN₃
MW: 211.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05182308
Núm. CAS: 502133-62-2