tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 5-BOC-2-AMINO-4,5,6,7-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-C]PYRIDINE, 2-Amino-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester, tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR01999-5G
APOSOR01999-5GEA 156 EUR
APOSOR01999-5G
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂S
MW: 255,336 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448157
Núm. CAS: 365996-05-0