4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0204-10G
OR0204-1G
OR0204-5G
APOSOR0204-10GEA
606
EUR
APOSOR0204-10G
APOSOR0204-1G
APOSOR0204-5G
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₅ClN₂ Pto. de fusión: 239…241 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245506 Núm. CAS: 350683-67-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...