(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydrazinylmethyl)pyridine dihydrochloride, 4-(Hydrazinomethyl)pyridine dihydrochloride
OR0207-1G OR0207-250MG
APOSOR0207-1GEA 69.6 EUR
APOSOR0207-1G APOSOR0207-250MG
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₁Cl₂N₃
MW: 196,08 g/mol
Pto. de fusión: >200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245508
Núm. CAS: 89598-56-1