4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 79.9 EUR
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079775
Núm. CAS: 25025-07-4