4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 318 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,27 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005962
Núm. CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6