(±)-2-Fenilpiperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Fenilpiperazina 97%
(±)-2-Fenilpiperazina
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Pto. de fusión: 83…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871362
Núm. CAS: 5271-26-1