N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
OR0222-100G OR0222-25G
APOSOR0222-100GEA 115 EUR
APOSOR0222-100G APOSOR0222-25G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Formula: C₁₇H₁₇NO₅
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037180
Núm. CAS: 1164-16-5